Tisk…
4-Cyanophenylacetic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-(4-Cyanophenyl)acetic acid
437730010 437730050
ACRO437730010EA 4310 CZK
ACRO437730010 ACRO437730050
4-Cyanophenylacetic acid 97%
4-Cyanophenylacetic acid
Vzorec: C₉H₇NO₂
MW: 161.16 g/mol
Bod tání: 151…152 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06798066
CAS číslo: 5462-71-5
UN: 3439
ADR: 6.1 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150.0 to 155.0 °C
HPLC ≥96.0 %