Tisk…
3-Methoxyanthranilic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
437720010 437720050 437720250
ACRO437720010EA 1190 CZK
ACRO437720010 ACRO437720050 ACRO437720250
3-Methoxyanthranilic acid 98%
3-Methoxyanthranilic acid
Vzorec: C₈H₉NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075178
CAS číslo: 3177-80-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %