Boc-b-Alanine 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
437650050
437650250
437651000
ACRO437650050EA
751
CZK
ACRO437650050
ACRO437650250
ACRO437651000
Boc-b-Alanine 99%
Boc-b-Alanine
Vzorec:
C₈H₁₅NO₄ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00037291 CAS číslo: 3303-84-2 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Crystalline powder or solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 76 to 80 °C |
Elemental Analysis | 7.29 to 7.51 % N |