Tisk…
5-Bromo-2-methylindole 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
437560010 437560050
ACRO437560010EA 2810 CZK
ACRO437560010 ACRO437560050
5-Bromo-2-methylindole 98%
5-Bromo-2-methylindole
Vzorec: C₉H₈BrN
MW: 210.074 g/mol
Bod tání: 104…106 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01863677
CAS číslo: 1075-34-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to pink to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 107 °C
HPLC ≥97.5 %