Tisk…
Sodium hexanoate 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: N-caproicacidsodiumsalt, Sodium Hexanoate
437540100 437540250
ACRO437540100EA 2870 CZK
ACRO437540100 ACRO437540250
Sodium hexanoate 99%
Sodium hexanoate
Vzorec: C₆H₁₁NaO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00059056
CAS číslo: 10051-44-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %