Tisk…
(±)-3-(Boc-amino)piperidine 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: tert-Butyl piperidin-3-ylcarbamate, 3-Aminopiperidine, 3-BOC protected
437510010 437510050
ACRO437510010EA 1650 CZK
ACRO437510010 ACRO437510050
(±)-3-(Boc-amino)piperidine 97%
(±)-3-(Boc-amino)piperidine
Vzorec: C₁₀H₂₀N₂O₂
MW: 200,28 g/mol
Bod tání: 104,6…112.6 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03839941
CAS číslo: 172603-05-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %