Tisk…
(S)-(+)-3-Amino-1-boc-piperidine 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
437490010 437490050
ACRO437490010EA 5450 CZK
ACRO437490010 ACRO437490050
(S)-(+)-3-Amino-1-boc-piperidine 95%
(S)-(+)-3-Amino-1-boc-piperidine
Vzorec: C₁₀H₂₀N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094718
CAS číslo: 625471-18-3
UN: 2735
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to yellow Gum or semi-solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %
Specific optical rotation +26.5° to +30.5° (20°C, 589 nm) (c=1 in DMF)