(S)-3-(Aminomethyl)-1-boc-piperidine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
tert-Butyl (S)-3-(aminomethyl)piperidine-1-carboxylate, (S)-1-BOC-3-(Aminomethyl)piperidine
437470010
437470050
ACRO437470010EA
5850
CZK
ACRO437470010
ACRO437470050
(S)-3-(Aminomethyl)-1-boc-piperidine 97%
(S)-3-(Aminomethyl)-1-boc-piperidine
Vzorec:
C₁₁H₂₂N₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03839877 CAS číslo: 140645-24-5 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |
Specific optical rotation | -10° to -20° (20°C, 589 nm) (c=1, methanol) |