6-Chloro-7-deazapurine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
437440010
437440050
ACRO437440010EA
3360
CZK
ACRO437440010
ACRO437440050
6-Chloro-7-deazapurine 97%
6-Chloro-7-deazapurine
Vzorec:
C₆H₄ClN₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01686865 CAS číslo: 3680-69-1 UN: 2811 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to tan Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |