Tisk…
5-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 5-Bromo-7-azaindole
437430010 437430050
ACRO437430010EA 1650 CZK
ACRO437430010 ACRO437430050
5-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 97%
5-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Vzorec: C₇H₅BrN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659677
CAS číslo: 183208-35-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 177 to 182 °C
HPLC ≥96.0 %