Tisk…

3-Bromo-5-fluoropyridine 97%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

437420010 437420050
ACRO437420010EA 1420 CZK
ACRO437420010 ACRO437420050
3-Bromo-5-fluoropyridine 97%
3-Bromo-5-fluoropyridine
Vzorec: C₅H₃BrFN
MW: 175.99
Bod varu: 78 °C (11Torr)
Bod tání: 24…28 °C
Bod vzplanutí: 62 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04112555
CAS číslo: 407-20-5

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Colorless to white Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR