Tisk…
4-Amino-2-bromopyridine 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Bromo-4-pyridylamine, 2-Bromopyridin-4-amine
437410010 437410050
ACRO437410010EA 934 CZK
ACRO437410010 ACRO437410050
4-Amino-2-bromopyridine 95%
4-Amino-2-bromopyridine
Vzorec: C₅H₅BrN₂
MW: 173,01 g/mol
Bod tání: 98…100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01646061
CAS číslo: 7598-35-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to orange to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %