Tisk…
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-2-phenylglycine 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
437640010 437640050
ACRO437640010EA 1300 CZK
ACRO437640010 ACRO437640050
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-2-phenylglycine 99%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-2-phenylglycine
Vzorec: C₁₃H₁₇NO₄
Bod tání: 88…92 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00062043
CAS číslo: 33125-05-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation -142° to -146° (20°C, 589 nm) (c=1, ethanol)