Tisk…

3-Bromo-5-chloropyridine 97%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

437400050 437400250
ACRO437400050EA 5040 CZK
ACRO437400050 ACRO437400250
3-Bromo-5-chloropyridine 97%
3-Bromo-5-chloropyridine
Vzorec: C₅H₃BrClN
MW: 192.44
Bod tání: 78.7…80.1 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04114221
CAS číslo: 73583-39-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77.0 to 81.0 °C
Water ≤3.00 %
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR