Tisk…
2-Aminopyridine-4-methanol 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Amino-4-pyridinylmethanol, (2-Aminopyridin-4-yl)-methanol, (2-Aminopyridin-4-yl)methanol, (2-Aminopyrid-4-yl)methanol
437370010 437370050
ACRO437370010EA 2680 CZK
ACRO437370010 ACRO437370050
2-Aminopyridine-4-methanol 97%
2-Aminopyridine-4-methanol
Vzorec: C₆H₈N₂O
MW: 124,143 g/mol
Bod tání: 75,5…84 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03791261
CAS číslo: 105250-17-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %