Tisk…
2-Aminoisonicotinic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Amino-4-pyridinecarboxylic acid, 2-Aminopyridine-4-carboxylic acid
437360010 437360050
ACRO437360010EA 1660 CZK
ACRO437360010 ACRO437360050
2-Aminoisonicotinic acid 97%
2-Aminoisonicotinic acid
Vzorec: C₆H₆N₂O₂
MW: 138.13 g/mol
Bod tání: 345.2…347.3 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00233714
CAS číslo: 13362-28-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %