Tisk…
4-Amino-3-formylpyridine 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
437350010 437350050
ACRO437350010EA 4420 CZK
ACRO437350010 ACRO437350050
4-Amino-3-formylpyridine 95%
4-Amino-3-formylpyridine
Vzorec: C₆H₆N₂O
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04038972
CAS číslo: 42373-30-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to brown Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %