DL-Propargylglycine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Aminopent-4-ynoic acid, PAG, 2-Amino-4-pentynoic acid, H-DL-Pra-OH
437320010
437320050
ACRO437320010EA
4420
CZK
ACRO437320010
ACRO437320050
DL-Propargylglycine 98%
DL-Propargylglycine
Vzorec:
C₅H₇NO₂ MW: 113.116 g/mol Bod tání: 235 °C Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD00056728 CAS číslo: 64165-64-6 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |