Tisk…
5-Phenyl-2-furaldehyde 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
437310010 437310050
ACRO437310010EA 2120 CZK
ACRO437310010 ACRO437310050
5-Phenyl-2-furaldehyde 96%
5-Phenyl-2-furaldehyde
Vzorec: C₁₁H₈O₂
Bod varu: 104…108 °C (6 mmHg)
Bod tání: 29…33 °C
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01910161
CAS číslo: 13803-39-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to green to brown Solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95.0 %