Tisk…
1,1'-Bis((2S,5S)-2,5-diisopropylphospholano)ferrocene(cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1,1'-BIS((2S,5S)-2,5-DI-I-PROPYLPHOSPHOLANO)FERROCENE(CYCLOOCTADIENE)RHODIUM(I) TETRAFLUOROBORATE
437301000 437302500
ACRO437301000EA 2700 CZK
ACRO437301000 ACRO437302500
1,1'-Bis((2S,5S)-2,5-diisopropylphospholano)ferrocene(cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate 97%
1,1'-Bis((2S,5S)-2,5-diisopropylphospholano)ferrocene(cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Vzorec: C₃₈H₆₀BF₄FeP₂Rh⁻
MW: 824.4 g/mol
Bod tání: 235…238 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15144872
CAS číslo: 854920-95-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
NMR ≥96.0 %