Tisk…
3,3',5-Triiodo-L-thyronine 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
437260010 437260050
ACRO437260010EA 6990 CZK
ACRO437260010 ACRO437260050
3,3',5-Triiodo-L-thyronine 95%
3,3',5-Triiodo-L-thyronine
Vzorec: C₁₅H₁₂I₃NO₄
Bod tání: 234…238 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00002593
CAS číslo: 6893-02-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to cream to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥94 %
Specific optical rotation +18° to +28° (20°C, 589 nm) (c=2,ethanol/0.5N HCl(4:1))