Tisk…
N,N-Diethylsalicylamide 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
437250050 437250250
ACRO437250050EA 3410 CZK
ACRO437250050 ACRO437250250
N,N-Diethylsalicylamide 97%
N,N-Diethylsalicylamide
Vzorec: C₁₁H₁₅NO₂
Bod tání: 99,1…100.3 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010816
CAS číslo: 19311-91-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98.0 to 106.0 °C
GC ≥96.0 %