Tisk…
Isoproterenol hydrochloride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: DL-Isoproterenol hydrochloride, (±)-Isoproterenol hydrochloride, Isoprenaline hydrochloride
437210050 437210250 437211000
ACRO437210050EA 1760 CZK
ACRO437210050 ACRO437210250 ACRO437211000
Isoproterenol hydrochloride 98%
Isoproterenol hydrochloride
Vzorec: C₁₁H₁₇NO₃
MW: 247.72 g/mol
Bod tání: 165…175 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00012603
CAS číslo: 51-30-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 164 to 170 °C
Loss on drying ≤1 %
HPLC ≥97.5 %