Tisk…
Uhličitan vápenatý 99.999% (trace metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
437190050 437190250
ACRO437190050EA 2420 CZK
ACRO437190050 ACRO437190250
Uhličitan vápenatý 99.999% (trace metals basis)
Uhličitan vápenatý
Vzorec: CaCO₃
Hustota: 2,71 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010906
CAS číslo: 471-34-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Titration Complexometric 39 to 42 %
Total trace metal impurities ≤10 ppm