Tisk…
Kyselina tetrachlorzlatitá hydrát 99.999% (trace metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Gold(III) chloride hydrate, Hydrogen tetrachloroaurate(III) xhydrate, Hydrogen tetrachloroaurate (III) hydrate, Hydrogen tetrachloroaurate hydrate, Chloroauric acid, tetra-Chloroauric acid hydrate
437170010 437170050
ACRO437170010EA 6000 CZK
ACRO437170010 ACRO437170050
Kyselina tetrachlorzlatitá hydrát 99.999% (trace metals basis)
Kyselina tetrachlorzlatitá hydrát
Vzorec: HAuCl₄·H₂O
MW: 357.8
Bod tání: 30 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00149903
CAS číslo: 27988-77-8
UN: 3260
ADR: 8 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to orange Crystals
Assay 49 to 51 % (Au)
Total trace metal impurities ≤10 ppm