Tisk…
Dusičnan sodný 99.999% (trace metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
437160100 437160500 437165000
ACRO437160100EA 2360 CZK
ACRO437160100 ACRO437160500 ACRO437165000
Dusičnan sodný 99.999% (trace metals basis)
Dusičnan sodný
Vzorec: NaNO₃
Bod varu: 380 °C (760 mmHg)
Bod tání: 306 °C
Hustota: 2,26 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011119
CAS číslo: 7631-99-4
UN: 1498
ADR: 5.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder or crystals
Total trace metal impurities ≤10 ppm
Sodium (Na) Confirmed