Silikagel 99.998% (trace metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Silicon(IV) oxide, Silicium dioxide, Silicium (IV) oxide
437150050
437150200
437151000
ACRO437150050EA
1580
CZK
ACRO437150050
ACRO437150200
ACRO437151000
Silikagel 99.998% (trace metals basis)
Silicon dioxide
Vzorec:
SiO₂ MW: 60.08 Bod varu: 2230 Bod tání: 1610 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011232 CAS číslo: 14808-60-7 Merck Index: 14,08493 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
Assay | 44.5 to 47.9 % (Si) |
Total trace metal impurities | ≤20 ppm |