Tisk…
Zlato 99.99% (trace metals basis), shot
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
437140010 437140050
ACRO437140010EA 10560 CZK
ACRO437140010 ACRO437140050
Zlato 99.99% (trace metals basis), shot
Zlato
Vzorec: Au
MW: 196.97
Bod varu: 2800 °C (760 mmHg)
Bod tání: 1065 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003436
CAS číslo: 7440-57-5
Merck Index: 12,04526
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Golden Beads or pellets
Total trace metal impurities ≤100 ppm