Hydroxid draselný 99.98% (trace metals basis), pellets
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
437131000
437135000
ACRO437131000EA
4710
CZK
ACRO437131000
ACRO437135000
Hydroxid draselný 99.98% (trace metals basis), pellets
Hydroxid draselný
Vzorec:
KOH Bod varu: 1320 °C (760 mmHg) Bod tání: 360 °C Hustota: 2,04 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003553 CAS číslo: 1310-58-3 UN: 1813 ADR: 8,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Pellets |
Total trace metal impurities | ≤200 ppm |
Titration with HCl | ≥59.5 % (K) |