Tisk…
Železo 99.99% (trace metals basis), granules
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
437110050 437110250
ACRO437110050EA 1750 CZK
ACRO437110050 ACRO437110250
Železo 99.99% (trace metals basis), granules
Železo
Vzorec: Fe
MW: 55.85
Bod varu: 3000 °C (760 mmHg)
Bod tání: 1535 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010999
CAS číslo: 7439-89-6
Merck Index: 13,05109
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Silver grey Granules
Particle size 0.5 to 1 mm
Total trace metal impurities ≤100 ppm