Tisk…
Chlorid roditý hydrát 99.95% (trace metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Rhodium trichloride hydrate
437090010 437092500
ACRO437090010EA 36400 CZK
ACRO437090010 ACRO437092500
Chlorid roditý hydrát 99.95% (trace metals basis)
Chlorid roditý hydrát
Vzorec: Cl₃Rh·H₂O
MW: 227.28
Bod tání: 100 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149839
CAS číslo: 20765-98-4
UN: 3260
ADR: 8 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Red-brown to brown to black Crystals
Assay 37.0 to 43.0 % (Rh)
Total trace metal impurities ≤500 ppm