Tisk…
Gold trichloride 99.99+% (trace metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Gold(III) chloride, Gold (III) chloride
437080010 437080050
ACRO437080010EA 10450 CZK
ACRO437080010 ACRO437080050
Gold trichloride 99.99+% (trace metals basis)
Gold trichloride
Vzorec: AuCl₃
MW: 303.32
Bod tání: 254 °C
Hustota: 4.3
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014172
CAS číslo: 13453-07-1
Merck Index: 13,04536
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Red to brown Crystalline powder or crystals
Assay 63.0 to 66.9 % (Au)
Total trace metal impurities ≤100 ppm