Tetrachlorplatnatan draselný 99.99% (trace metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Dipotassium tetrachloroplatinate, Potassium tetrachloroplatinate
437030010
437030050
ACRO437030010EA
6330
CZK
ACRO437030010
ACRO437030050
Tetrachlorplatnatan draselný 99.99% (trace metals basis)
Tetrachlorplatnatan draselný
Vzorec:
Cl₄K₂Pt MW: 415.09 Bod tání: 250 °C (rozkl.) Hustota: 3.38 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011378 CAS číslo: 10025-99-7 UN: 3288 ADR: 6.1 III Merck Index: 12,07855 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Orange to red to brown Crystals |
Total trace metal impurities | ≤100 ppm |