Tisk…

Telur 99.999% (trace metals basis), powder

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

437010250 437011000
ACRO437010250EA 3050 CZK
ACRO437010250 ACRO437011000
Telur 99.999% (trace metals basis), powder
Telur
Vzorec: Te
Bod varu: 990 °C (760 mmHg)
Bod tání: 450 °C
Hustota: 8,83 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134062
CAS číslo: 13494-80-9
ADR: 6.1,III

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Grey to black Powder
Total trace metal impurities ≤10 ppm

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR