Tisk…
Indium(III) acetate, anhydrous 99.99% (trace metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
436980100 436980500
ACRO436980100EA 3250 CZK
ACRO436980100 ACRO436980500
Indium(III) acetate, anhydrous 99.99% (trace metals basis)
Indium(III) acetate
Vzorec: C₂H₄InO₂
MW: 174.87 g/mol
Bod tání: 270 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00054347
CAS číslo: 25114-58-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Titration Complexometric 35.3 to 43.3 % (In)
Total trace metal impurities ≤100 ppm