Tisk…
Manganese(II) oxide 99.99% (trace metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
436970010 436970100
ACRO436970010EA 1280 CZK
ACRO436970010 ACRO436970100
Manganese(II) oxide 99.99% (trace metals basis)
Manganese(II) oxide
Vzorec: MnO
Bod tání: 1650 °C
Hustota: 5,43 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016226
CAS číslo: 1344-43-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Green Crystalline powder and/or chunks
Titration Complexometric 76.7 to 78.2 % (Mn)
Total trace metal impurities ≤100 ppm