Tisk…
Dusičnan amonný 99.999% (trace metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
436960250 436961000
ACRO436960250EA 4230 CZK
ACRO436960250 ACRO436961000
Dusičnan amonný 99.999% (trace metals basis)
Dusičnan amonný
Vzorec: NH₄NO₃
Bod varu: 210 °C (760 mmHg)
Bod tání: 169 °C
Hustota: 1,72 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011425
CAS číslo: 6484-52-2
UN: 1942
ADR: 5.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Total trace metal impurities ≤10 ppm