Tisk…
Bromid draselný 99.999% (trace metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
436950100 436950500
ACRO436950100EA 3980 CZK
ACRO436950100 ACRO436950500
Bromid draselný 99.999% (trace metals basis)
Bromid draselný
Vzorec: KBr
Bod varu: 1435 °C (1013 hPa)
Bod tání: 734 °C
Hustota: 2,75 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011358
CAS číslo: 7758-02-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Titration Argentometric 33 % (K) Typical
Total trace metal impurities ≤10 ppm