Tisk…
thiosíran sodný pentahydrát 99.999% Trace metals basis
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
436940250 436941000
ACRO436940250EA 5450 CZK
ACRO436940250 ACRO436941000
thiosíran sodný pentahydrát 99.999% Trace metals basis
thiosíran sodný pentahydrát
Vzorec: Na₂S₂O₃.5H₂O
MW: 248.19
Bod tání: 48.5 °C
Hustota: 1.72 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149186
CAS číslo: 10102-17-7
Merck Index: 12,08844
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Titration Iodimetric ≥98.5 %
Total trace metal impurities ≤10 ppm