Tisk…
2-Cyanopyrazine 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Pyrazine-2-carbonitrile, 2-Pyrazinecarbonitril, Pyrazinecarbonitrile
436920100 436920500
ACRO436920100EA 776 CZK
ACRO436920100 ACRO436920500
2-Cyanopyrazine 99%
2-Cyanopyrazine
Vzorec: C₅H₃N₃
Bod varu: 90…93 °C (15 mmHg)
Bod tání: 20 °C
Hustota: 1,174 g/cm³
Bod vzplanutí: 97 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00049361
CAS číslo: 19847-12-2
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5330 to 1.5350 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %