Tisk…
2-Bromo-5-iodopyridine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
436850050 436850250
ACRO436850050EA 2460 CZK
ACRO436850050 ACRO436850250
2-Bromo-5-iodopyridine 97%
2-Bromo-5-iodopyridine
Vzorec: C₅H₃BrIN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03095201
CAS číslo: 73290-22-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to light pink to light brown Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 121 to 125 °C
GC ≥96.0 %