Tisk…
6-Fluoropicolinic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Fluoro-6-pyridinecarboxylic acid, 6-Fluoropyridine-2-carboxylic acid
436840010 436840050
ACRO436840010EA 7140 CZK
ACRO436840010 ACRO436840050
6-Fluoropicolinic acid 97%
6-Fluoropicolinic acid
Vzorec: C₆H₄FNO₂
MW: 141.1
Bod tání: 138.4…141.1 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02181193
CAS číslo: 402-69-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 135 to 142 °C
Water ≤1.0 %
HPLC ≥96.0 %