Tisk…
Dihydrogenfosforečnan amonný 99.999% (trace metals basis)
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: Ammonium phosphate, monobasic, Ammonium Phosphate Monobasic, Ammonium dihydrogenphosphate
436790250 436791000 436795000
ACRO436790250EA 1950 CZK
ACRO436790250 ACRO436791000 ACRO436795000
Dihydrogenfosforečnan amonný 99.999% (trace metals basis)
Dihydrogenfosforečnan amonný
Vzorec: NH₄H₂PO₄
MW: 115,03 g/mol
Bod tání: 190 °C
Hustota: 1,8 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003396
CAS číslo: 7722-76-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to white Crystals
Total trace metal impurities ≤10 ppm
Titration with NaOH ≥97.5 %