Tisk…

1-Benzyl-3-pyrroline 97%

Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí

Synonyms: 1-Benzyl-2,5-dihydropyrrole

436770010 436770050
ACRO436770010EA 1100 CZK
ACRO436770010 ACRO436770050
1-Benzyl-3-pyrroline 97%
1-Benzyl-3-pyrroline
Vzorec: C₁₁H₁₃N
MW: 159,23 g/mol
Bod varu: 92 °C (1hPa)
Hustota: 0,837 g/cm³
Bod vzplanutí: 92 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012324
CAS číslo: 6913-92-4
UN: 3267
ADR: 8,II

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR