Tisk…
Molekulové síto A4, (0,4 nm, 4 Å), pellets Ø 3.2mm
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Molecular sieve 0.4 nm, Molecular sieves pack 4A, Linde 4A, Sodium aluminium silicate
436730010 436730050
ACRO436730010EA 5150 CZK
ACRO436730010 ACRO436730050
Molekulové síto A4, (0,4 nm, 4 Å), pellets Ø 3.2mm
Molekulové síto A4, (0,4 nm, 4 Å)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00131613
CAS číslo: 70955-01-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Beige Cylinders
Bulk density 600 to 750 g/l
Residual water ≤2 % (550°C, 2 h)
Water adsorption ≥20 % (50% rH, 20°C)