Tisk…
Naproxen sodium 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
436710050 436710250
ACRO436710050EA 2990 CZK
ACRO436710050 ACRO436710250
Naproxen sodium 98%
Naproxen sodium
Vzorec: C₁₄H₁₃NaO₃
Bod tání: 259…262 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00058507
CAS číslo: 26159-34-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation -14.7° to -17.0° (20°C, 589 nm) (c=5, 1N NaOH)
Titration with HClO4 98.0 to 102.0 %
Free acid ≤1.0 %