Tisk…
3-Chloro-4-methylbenzaldehyde 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
436690010 436690050
ACRO436690010EA 1730 CZK
ACRO436690010 ACRO436690050
3-Chloro-4-methylbenzaldehyde 97%
3-Chloro-4-methylbenzaldehyde
Vzorec: C₈H₇ClO
Bod varu: 232 °C (760 mmHg)
Bod tání: 37…31 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06411284
CAS číslo: 3411-03-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to white Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %