Tisk…
6-Chloropicolinic acid 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Chloropyridine-2-carboxylic acid, 2-Chloropyridine-6-carboxylic acid
436660010 436660050
ACRO436660010EA 1090 CZK
ACRO436660010 ACRO436660050
6-Chloropicolinic acid 97%
6-Chloropicolinic acid
Vzorec: C₆H₄ClNO₂
MW: 157,56 g/mol
Bod tání: 162,6…162.7 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00155390
CAS číslo: 4684-94-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to cream to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %