3-Amino-1-Boc-piperidine 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-BOC-3-Aminopiperidine, (±)-3-Amino-1-boc-piperidine, tert-Butyl 3-aminopiperidine-1-carboxylate
436600010
436600050
ACRO436600010EA
6840
CZK
ACRO436600010
ACRO436600050
3-Amino-1-Boc-piperidine 97%
3-Amino-1-Boc-piperidine
Vzorec:
C₁₀H₂₀N₂O₂ MW: 200,28 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01861219 CAS číslo: 144243-24-3 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...