Tisk…
3-Benzyloxy-1-propanol 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Propanol, 3-(benzyloxy)-, 3-phenylmethoxy-1-propanol, Trimethylene glycol monobenzyl ether, 3-(Benzyloxy)-1-propanol, 3-(Benzyloxy)propan-1-ol
436570050 436570250
ACRO436570050EA 2310 CZK
ACRO436570050 ACRO436570250
3-Benzyloxy-1-propanol 97%
3-Benzyloxy-1-propanol
Vzorec: C₁₀H₁₄O₂
MW: 166,22 g/mol
Bod varu: 111…114 °C (2 mmHg)
Hustota: 1,049 g/cm³
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00029659
CAS číslo: 4799-68-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %